3-Acetyl-2-chloropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-acetyl-2-chloropyridine, 1-(2-Chloro-3-pyridinyl)-1-ethanone, 1-(2-Chloropyridin-3-yl)ethanone
A2795-1G A2795-5G
TCIAA2795-1GEA 525 NOK
TCIAA2795-1G TCIAA2795-5G
3-Acetyl-2-chloropyridine ≥98.0% (by GC)
3-Acetyl-2-chloropyridine
Formel: C₇H₆ClNO
MW: 155,5816 g/mol
Kokepunkt: 114°C
Flash punkt: 110°C
MDL nummer: MFCD03840751
CAS-nummer: 55676-21-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %