5-Amino-2,3-dichloropyridine ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,3-Dichloropyridin-5-amine, 2,3-Dichloro-5-pyridylamine, 3-Amino-5,6-dichloropyridine
A2824-1G A2824-5G
TCIAA2824-1GEA 835 NOK
TCIAA2824-1G TCIAA2824-5G
5-Amino-2,3-dichloropyridine ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
5-Amino-2,3-dichloropyridine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03840434
CAS-nummer: 98121-41-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C