2-Amino-4-chloro-5-formylthiophene-3-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Amino-4-chloro-5-formyl-3-thiophenecarbonitrile, 2-Amino-4-chloro-3-cyano-5-formylthiophene
A2863-1G A2863-5G
TCIAA2863-1GEA 795 NOK
TCIAA2863-1G TCIAA2863-5G
2-Amino-4-chloro-5-formylthiophene-3-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
2-Amino-4-chloro-5-formylthiophene-3-carbonitrile
Formel: C₆H₃ClN₂OS
MW: 186,62 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03788265
CAS-nummer: 104366-23-6
FN: 2923
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %