5-Amino-3-methylisoxazole ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
A2867-1G A2867-5G
TCIAA2867-1GEA 485 NOK
TCIAA2867-1G TCIAA2867-5G
5-Amino-3-methylisoxazole ≥97.0% (by titrimetric analysis)
5-Amino-3-methylisoxazole
Formel: C₄H₆N₂O
MW: 98,1 g/mol
MDL nummer: MFCD00003151
CAS-nummer: 14678-02-5
EINECS: 238-719-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C