3-Amino-1-benzylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Benzylpiperidin-3-amine, 1-Benzylpiperidin-3-ylamine
A2917-1G A2917-5G
TCIAA2917-1GEA 690 NOK
TCIAA2917-1G TCIAA2917-5G
3-Amino-1-benzylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Amino-1-benzylpiperidine
Formel: C₁₂H₁₈N₂
MW: 190,29 g/mol
Kokepunkt: 82°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04038444
CAS-nummer: 60407-35-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac47c816de3ed93e3b8fc1e1f1b82d7cfa4a0fe3&vid=bd058a2b5a86cec75b74fbec21c1db302bd5acbd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %