4-Allylpyrocatechol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Hydroxychavicol, 4-Allyl-1,2-dihydroxybenzene, 4-Allylbenzene-1,2-diol, 4-Allylcatechol, 4-Allyl-1,2-benzenediol
A2947-10MG A2947-100MG
TCIAA2947-10MGEA 620 NOK
TCIAA2947-10MG TCIAA2947-100MG
4-Allylpyrocatechol ≥98.0% (by GC)
4-Allylpyrocatechol
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Kokepunkt: 123°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01548379
CAS-nummer: 1126-61-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 49.0 deg-C