5-Acetonyl-2-methoxybenzene sulphonamide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Leverandør: TCI
Synonymer: 5-Acetonyl-2-methoxybenzenesulphonamide, 2-Methoxy-5-(2-oxopropyl)benzenesulphonamide
A2948-5G A2948-25G
TCIAA2948-5GEA 1025 NOK
TCIAA2948-5G TCIAA2948-25G
5-Acetonyl-2-methoxybenzene sulphonamide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
5-Acetonyl-2-methoxybenzene sulphonamide
Formel: C₁₀H₁₃NO₄S
MW: 243,2795 g/mol
MDL nummer: MFCD07782136
CAS-nummer: 116091-63-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f81a632b6ff72b10a60ec0c22059d44fdeb0210&vid=412ef4a07f4305bdb1472ab7cbea08f8f69bb247&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %