4'-Acetoxy-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Acetic acid 4-Acetyl-3-hydroxyphenyl ester, 4'-Acetoxy-2'-hydroxyacetophenone, 4-Acetyl-3-hydroxyphenyl acetate
A2960-1G A2960-5G
TCIAA2960-1GEA 730 NOK
TCIAA2960-1G TCIAA2960-5G
4'-Acetoxy-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
4'-Acetoxy-2'-hydroxyacetophenone
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Kokepunkt: 303°C
MDL nummer: MFCD00092225
CAS-nummer: 42059-48-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C