Ambrisentan ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (S)-2-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic acid, (S)-2-((4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy)-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic acid
A2966-20MG A2966-100MG
TCIAA2966-20MGEA 445 NOK
TCIAA2966-20MG TCIAA2966-100MG
Ambrisentan ≥98.0% (by HPLC)
Ambrisentan
Formel: C₂₂H₂₂N₂O₄
MW: 378,42 g/mol
MDL nummer: MFCD09842330
CAS-nummer: 177036-94-1
Merck Indeks: 14,00384
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 7.00 to 7.80 %
Specific rotation [a]20/D +170 to +176 deg (C=0.5, MeOH)