3-Amino-2-bromo-5-chloropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Bromo-5-chloro-3-pyridylamine
A2973-5G A2973-25G
TCIAA2973-5GEA 555 NOK
TCIAA2973-5G TCIAA2973-25G
3-Amino-2-bromo-5-chloropyridine ≥98.0% (by GC)
3-Amino-2-bromo-5-chloropyridine
Formel: C₅H₄BrClN₂
MW: 207,46 g/mol
MDL nummer: MFCD07368976
CAS-nummer: 90902-83-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C