4-[(6-Acryloyloxy)hexyloxy]-4'-cyanobiphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4'-[(6-Acryloyloxy)hexyloxy]-4-biphenylcarbonitrile, 6-[(4'-Cyanobiphenyl-4-yl)oxy]hexyl acrylate, Acrylic acid 6-[(4'-Cyano-[1,1'-biphenyl]-4-yl)oxy]hexyl ester, 6-[(4'-Cyano-[1,1'-biphenyl]-4-yl)oxy]hexyl acrylate, 6-((4'-Cyano-[1,1'-biphenyl]-4-yl)oxy)hexyl acrylate
A2986-1G A2986-5G
TCIAA2986-1GEA 1625 NOK
TCIAA2986-1G TCIAA2986-5G
4-[(6-Acryloyloxy)hexyloxy]-4'-cyanobiphenyl ≥98.0% (by GC)
4-[(6-Acryloyloxy)hexyloxy]-4'-cyanobiphenyl
Formel: C₂₂H₂₃NO₃
MW: 349,43 g/mol
Smeltepunkt: 71°C
MDL nummer: MFCD16293619
CAS-nummer: 89823-23-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4f6895afbf3f9db48881b562dbf9fd08366c893&vid=d4f6895afbf3f9db48881b562dbf9fd08366c893&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %