Azido-PEG4-Amine ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
Amino-PEG4-Azide, 14-Amino-3,6,9,12-tetraoxatetradecanyl Azide, 14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-amine, 1-Amino-14-azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecane
A3004-50MG
A3004-250MG
TCIAA3004-50MGEA
610
NOK
TCIAA3004-50MG
TCIAA3004-250MG
Azido-PEG4-Amine ≥95.0% (by GC)
Azido-PEG4-Amine
Formel:
C₁₀H₂₂N₄O₄ MW: 262,31 g/mol Lagringstemperatur: Fryseskap |
MDL nummer:
MFCD20134134 CAS-nummer: 951671-92-4 FN: 2735 ADR: 8,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |