Azido-PEG11-amine ≥93.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 35-Amino-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undecaoxapentatriacontanyl Azide, 35-Azido-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undecaoxapentatriacontan-1-amine, Amino-PEG11-Azide, 1-Amino-35-azido-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undecaoxapentatriacontane
A3007-250MG A3007-50MG
TCIAA3007-250MGEA 5175 NOK
TCIAA3007-250MG TCIAA3007-50MG
Azido-PEG11-amine ≥93.0% (by HPLC)
Azido-PEG11-Amine
Formel: C₂₄H₅₀N₄O₁₁
MW: 570,68 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 1800414-71-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 9.00 to 10.50 %