AquaMet ≥95.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: [1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-4-[(4-ethyl-4-methylpiperazinium-1-yl)methyl]-2-imidazolidinylidene]dichloro(2-isopropoxybenzylidene)ruthenium(II) chloride
A3009-100MG A3009-500MG
TCIAA3009-100MGEA 2425 NOK
TCIAA3009-100MG TCIAA3009-500MG
AquaMet ≥95.0% (by HPLC)
AquaMet
Formel: C₃₉H₅₅Cl₃N₄ORu
MW: 803,32 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28411647
CAS-nummer: 1414707-08-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f1c3c560c297f223b75cdf9557299a6cdb7ff45&vid=3f1c3c560c297f223b75cdf9557299a6cdb7ff45&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 6.50 to 7.50 %