Acacetin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5,7-Dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one, Linarisenin, 5,7-Dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 4'-Methoxy-5,7-dihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-4'-methoxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4-benzopyrone, Linarigenin, Buddleoflavonol, 4'-Methoxyapigenin
A3013-100MG A3013-25MG
TCIAA3013-100MGEA 5725 NOK
TCIAA3013-100MG TCIAA3013-25MG
Acacetin ≥98.0% (by GC)
Acacetin
Formel: C₁₆H₁₂O₅
MW: 284,27 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00016936
CAS-nummer: 480-44-4
EINECS: 207-552-3
Merck Indeks: 14,00013
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %