4-Amino-5,6-dichloropyrimidine
Leverandør: TCI
Warning
A3058-5G A3058-25G
TCIAA3058-5GEA 395 NOK
TCIAA3058-5G TCIAA3058-25G
4-Amino-5,6-dichloropyrimidine
4-Amino-5,6-dichloropyrimidine
Formel: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 163,99 g/mol
MDL nummer: MFCD09837293
CAS-nummer: 310400-38-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d974d2451cd4f2f647f95e666a7f09b49c79712&vid=6d974d2451cd4f2f647f95e666a7f09b49c79712&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %