2-Acetamido-3-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Acetamido-3-picoline, N-(3-Methylpyridin-2-yl)acetamide
A3065-1G A3065-5G
TCIAA3065-1GEA 1000 NOK
TCIAA3065-1G TCIAA3065-5G
2-Acetamido-3-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
2-Acetamido-3-methylpyridine
Formel: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Kokepunkt: 158°C
MDL nummer: MFCD00495347
CAS-nummer: 7463-30-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C