3-Oxetanamine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
3-amino-oxetane, 3-Aminooxetane
A3080-200MG
A3080-1G
TCIAA3080-200MGEA
540
NOK
TCIAA3080-200MG
TCIAA3080-1G
3-Oxetanamine ≥97.0% (by GC)
3-Oxetanamine
Formel:
C₃H₇NO MW: 73,09 g/mol Flash punkt: 54°C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD08544363 CAS-nummer: 21635-88-1 FN: 1993 ADR: 3,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |