Ammoniumtiocyanat ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
A3088-25G A3088-500G
TCIAA3088-25GEA 220 NOK
TCIAA3088-25G TCIAA3088-500G
Ammoniumtiocyanat ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ammonium thiocyanate
Formel: NH₄SCN
Smeltepunkt: 150°C
MDL nummer: MFCD00011428
CAS-nummer: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Indeks: 14,00561
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65f3281f4ccf70636fad690fddca809139665161&vid=65f3281f4ccf70636fad690fddca809139665161&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (NH4SCN method) min. 98.0 %