2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic acid ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
A3120-250MG A3120-1G
TCIAA3120-250MGEA 810 NOK
TCIAA3120-250MG TCIAA3120-1G
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic acid ≥96.0% (by titrimetric analysis)
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic acid
Formel: C₆H₁₃NO₄
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD13185897
CAS-nummer: 134978-97-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=634c19e3b472f09c1c7deef0737e13d8d1b30992&vid=634c19e3b472f09c1c7deef0737e13d8d1b30992&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C