Azido-PEG2-Amine.Tos-OH ≥95.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
A3130-250MG
A3130-1G
TCIAA3130-250MGEA
890
NOK
TCIAA3130-250MG
TCIAA3130-1G
Azido-PEG2-Amine.Tos-OH ≥95.0% (by HPLC)
Azido-PEG2-Amine.Tos-OH
Formel:
C₆H₁₄N₄O₂·C₇H₈O₃S Lagringstemperatur: Fryseskap |
CAS-nummer:
2173092-98-1 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 15.30 to 17.00 % |