Aprepitant ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-(((2R,3S)-2-((R)-1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethoxy)-3-(4-fluorophenyl)morpholino)methyl)-1H-1,2,4-triazol-3(2H)-one
A3135-100MG A3135-500MG
TCIAA3135-100MGEA 1025 NOK
TCIAA3135-100MG TCIAA3135-500MG
Aprepitant ≥98.0% (by HPLC)
Aprepitant
Formel: C₂₃H₂₁F₇N₄O₃
MW: 534,43 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08277635
CAS-nummer: 170729-80-3
Merck Indeks: 14,00753
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb5fff2b31a9b64fb56b6d38d053e8ff25eb05a4&vid=bb5fff2b31a9b64fb56b6d38d053e8ff25eb05a4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 250.0 to 255.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +67.0 to +71.0 deg (C=1,MeOH)