AM-251 ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(4-iodophenyl)-4-methyl-N-1-piperidinyl-1H-pyrazole-3-carboxamide, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(4-iodophenyl)-4-methyl-N-(piperidin-1-yl)-1H-pyrazole-3-carboxamide, AM 251, AM251, AM-251
A3151-10MG A3151-50MG
TCIAA3151-10MGEA 2100 NOK
TCIAA3151-10MG TCIAA3151-50MG
AM-251 ≥97.0% (by HPLC)
AM-251
Formel: C₂₂H₂₁Cl₂IN₄O
MW: 555.2 g/mol
Smeltepunkt: 196°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD01861181
CAS-nummer: 183232-66-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77d598645eee8f00240217d760a65662d5528b24&vid=77d598645eee8f00240217d760a65662d5528b24&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 9.60 to 10.60 %