2-Aminothiophene-3-carboxamide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
A3165-1G A3165-5G
TCIAA3165-1GEA 245 NOK
TCIAA3165-1G TCIAA3165-5G
2-Aminothiophene-3-carboxamide ≥98.0% (by GC)
2-Aminothiophene-3-carboxamide
Formel: C₅H₆N₂OS
MW: 142,1789 g/mol
MDL nummer: MFCD00706455
CAS-nummer: 14080-51-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d407959e5714dc71333e2d8cb9d206ff102d995&vid=7d407959e5714dc71333e2d8cb9d206ff102d995&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C