2-Amino-9H-pyrido[2,3-b]indole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 9H-Pyrido[2,3-b]indol-2-amine, 9H-1,9-Diazafluoren-2-amine
A3209-25MG A3209-5MG
TCIAA3209-25MGEA 4200 NOK
TCIAA3209-25MG TCIAA3209-5MG
2-Amino-9H-pyrido[2,3-b]indole ≥98.0% (by GC)
2-Amino-9H-pyrido[2,3-b]indole
Formel: C₁₁H₉N₃
MW: 183,21 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00210750
CAS-nummer: 26148-68-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 199.0 to 203.0 deg-C