Abafungin ≥95.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: N-[4-[2-(2,4-Dimethylphenoxy)phenyl]-2-thiazolyl]-1,4,5,6-tetrahydro-2-pyrimidinamine, 4-(2-(2,4-Dimethylphenoxy)phenyl)-N-(1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-yl)thiazol-2-amine, 4-[2-(2,4-Dimethylphenoxy)phenyl]-N-(1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-yl)thiazol-2-amine
A3213-250MG A3213-50MG
TCIAA3213-250MGEA 4575 NOK
TCIAA3213-250MG TCIAA3213-50MG
Abafungin ≥95.0% (by HPLC)
Abafungin
Formel: C₂₁H₂₂N₄OS
MW: 378,49 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00942263
CAS-nummer: 129639-79-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C