2-Acetyl-6-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
A3214-1G A3214-5G
TCIAA3214-1GEA 580 NOK
TCIAA3214-1G TCIAA3214-5G
2-Acetyl-6-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
2-Acetyl-6-methylpyridine
Formel: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Kokepunkt: 83°C
Flash punkt: 84°C
MDL nummer: MFCD06658292
CAS-nummer: 6940-57-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %