Sanguinarine chloride hydrate ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
A3229-10MG A3229-50MG
TCIAA3229-10MGEA 2200 NOK
TCIAA3229-10MG TCIAA3229-50MG
Sanguinarine chloride hydrate ≥98.0% (by HPLC)
Sanguinarine chloride hydrate
Formel: C₂₀H₁₄ClNO₄·xH₂O
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 1099738-80-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Water 5.0 to 15.0 %