5-Amino-1-(2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazole-3-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Amino-3-cyano-1-(2,6-dichloro-4-trifluoromethylphenyl)pyrazole, 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole-3-carbonitrile, 5-Amino-1-(2,6-dichloro-4-trifluoromethylphenyl)-3-cycano pyrazole
A3230-25G A3230-5G
TCIAA3230-25GEA 1100 NOK
TCIAA3230-25G TCIAA3230-5G
5-Amino-1-(2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazole-3-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
5-Amino-1-(2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazole-3-carbonitrile
Formel: C₁₁H₅Cl₂F₃N₄
MW: 321,0900 g/mol
MDL nummer: MFCD00227537
CAS-nummer: 120068-79-3
EINECS: 421-240-6
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C