4-(Allyloxy)benzophenone ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (4-(Allyloxy)phenyl)(phenyl)methanone, [4-(Allyloxy)phenyl](phenyl)methanone
A3242-1G A3242-5G
TCIAA3242-1GEA 905 NOK
TCIAA3242-1G TCIAA3242-5G
4-(Allyloxy)benzophenone ≥97.0% (by GC)
4-(Allyloxy)benzophenone
Formel: C₁₆H₁₄O₂
MW: 238,29 g/mol
MDL nummer: MFCD07435384
CAS-nummer: 42403-77-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C