Azetidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
A3257-1G A3257-5G
TCIAA3257-1GEA 1050 NOK
TCIAA3257-1G TCIAA3257-5G
Azetidine ≥98.0% (by GC)
Azetidine
Formel: C₃H₇N
MW: 57,1 g/mol
Kokepunkt: 62°C
Flash punkt: -21°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005165
CAS-nummer: 503-29-7
EINECS: 207-963-8
FN: 2733
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %