2-Acetyl-2-thiazoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-(4,5-Dihydrothiazol-2-yl)ethanone
A3264-1G A3264-5G
TCIAA3264-1GEA 570 NOK
TCIAA3264-1G TCIAA3264-5G
2-Acetyl-2-thiazoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Acetyl-2-thiazoline
Formel: C₅H₇NOS
MW: 129,18 g/mol
Kokepunkt: 94°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00209496
CAS-nummer: 29926-41-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %