1-Benzhydrylazetidin-3-amine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Amino-1-(diphenylmethyl)azetidine
A3283-1G A3283-5G
TCIAA3283-1GEA 540 NOK
TCIAA3283-1G TCIAA3283-5G
1-Benzhydrylazetidin-3-amine ≥98.0% (by GC)
1-Benzhydrylazetidin-3-amine
Formel: C₁₆H₁₈N₂
MW: 238,34 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03093386
CAS-nummer: 40432-52-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 61.000 to 65.000 deg-C