Acetylthio-PEG3-C2-Azide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Ethanethioic acid S-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl] ester, S-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl] Ethanethioate
A3319-250MG A3319-50MG
TCIAA3319-250MGEA 11150 NOK
TCIAA3319-250MG TCIAA3319-50MG
Acetylthio-PEG3-C2-Azide ≥98.0% (by GC)
Acetylthio-PEG3-C2-Azide
Formel: C₁₀H₁₉N₃O₄S
MW: 277,34 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD22201539
CAS-nummer: 1310827-26-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %