3-[(Allyloxy)methyl]-3-ethyloxetane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
3-Ethyl-3-(prop-2-enoxymethyl)oxetane
A3362-1G
A3362-5G
TCIAA3362-1GEA
1175
NOK
TCIAA3362-1G
TCIAA3362-5G
3-[(Allyloxy)methyl]-3-ethyloxetane ≥98.0% (by GC)
3-[(Allyloxy)methyl]-3-ethyloxetane
Formel:
C₉H₁₆O₂ MW: 156,23 g/mol Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD17012910 CAS-nummer: 3207-04-3 FN: 1993 ADR: 3,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |