Anethole trithione ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
5-(4-Methoxyphenyl)-3H-1,2-dithiole-3-thione, Felviten
A3364-25G
A3364-5G
TCIAA3364-25GEA
3125
NOK
TCIAA3364-25G
TCIAA3364-5G
Anethole trithione ≥98.0% (by GC)
Anethole trithione
Formel:
C₁₀H₈OS₃ MW: 240,3649 g/mol Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00129751 CAS-nummer: 532-11-6 EINECS: 208-528-5 Merck Indeks: 14,00644 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 108.0 to 112.0 deg-C |