5-Adamantyl-IAA ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-[5-(Adamantan-1-yl)-1H-indol-3-yl]acetic acid, [5-(Tricyclo[3.3.1.1~3,7~]decan-1-yl)-1H-indol-3-yl]acetic acid
A3390-10MG A3390-50MG
TCIAA3390-10MGEA 1525 NOK
TCIAA3390-10MG TCIAA3390-50MG
5-Adamantyl-IAA ≥98.0% (by HPLC)
5-Adamantyl-IAA
Formel: C₂₀H₂₃NO₂
MW: 309,41 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 2244426-40-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %