Benzal diacetate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B0010-25G B0010-500G
TCIAB0010-25GEA 635 NOK
TCIAB0010-25G TCIAB0010-500G
Benzal diacetate ≥95.0% (by GC)
Benzal diacetate
Formel: C₁₁H₁₂O₄
Kokepunkt: 154°C
MDL nummer: MFCD00059206
CAS-nummer: 581-55-5
EINECS: 209-469-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C