3-Buten-2-ylacetate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3-Acetoxy-1-butene, 1-Methylallyl Acetate, Acetic Acid 3-Buten-2-yl Ester, But-3-en-2-yl acetate
B0128-25G B0128-5G
TCIAB0128-25GEA 9775 NOK
TCIAB0128-25G TCIAB0128-5G
3-Buten-2-ylacetate ≥98.0% (by GC)
3-Buten-2-ylacetate
Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Kokepunkt: 112°C
MDL nummer: MFCD00026202
CAS-nummer: 6737-11-7
FN: 3272
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %