3,5-Diphenyl-1-(4-biphenylyl)formazan 95,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Synonymer: 3,5-Diphenyl-1-(p-diphenylyl)formazan
B0277-1G B0277-100MG
TCIAB0277-1GEA 2375 NOK
TCIAB0277-1G TCIAB0277-100MG
3,5-Diphenyl-1-(4-biphenylyl)formazan 95,0 HPLC_ASSAY_METHOD
3,5-Diphenyl-1-(4-biphenylyl)formazan
Formel: C₂₅H₂₀N₄
MW: 376.46 g/mol
MDL nummer: MFCD00059680
CAS-nummer: 21520-85-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%