3,5-Diphenyl-1-(1-naphthyl)formazan ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
B0281-1G B0281-100MG
TCIAB0281-1GEA 1300 NOK
TCIAB0281-1G TCIAB0281-100MG
3,5-Diphenyl-1-(1-naphthyl)formazan ≥97.0% (by HPLC)
3,5-Diphenyl-1-(1-naphthyl)formazan
Formel: C₂₃H₁₈N₄
MDL nummer: MFCD00059534
CAS-nummer: 1719-72-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%