2-(Benzyloxy)ethanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Ethylene Glycol Monobenzyl Ether, Benzyl Cellosolve, Benzyl Glycol
B0426-25ML B0426-250ML
TCIAB0426-25MLEA 285 NOK
TCIAB0426-25ML TCIAB0426-250ML
2-(Benzyloxy)ethanol ≥98.0% (by GC)
2-(Benzyloxy)ethanol
Formel: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Kokepunkt: 256°C
Flash punkt: 130°C
MDL nummer: MFCD00002868
CAS-nummer: 622-08-2
EINECS: 210-719-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26467f4aeb1d68f57d63ebdc026a7bf98b695cb6&vid=26467f4aeb1d68f57d63ebdc026a7bf98b695cb6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %