3,3'-Oxydipropionitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Bis(2-cyanoethyl) Ether
B0475-25ML B0475-500ML
TCIAB0475-25MLEA 1175 NOK
TCIAB0475-25ML TCIAB0475-500ML
3,3'-Oxydipropionitrile ≥98.0% (by GC)
3,3'-Oxydipropionitrile
Formel: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
MDL nummer: MFCD00001960
CAS-nummer: 1656-48-0
EINECS: 216-750-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %