Boron trifluoridedimethanol complex
Leverandør: TCI
Danger
B0894-100ML B0894-500ML
TCIAB0894-100MLEA 310 NOK
TCIAB0894-100ML TCIAB0894-500ML
Boron trifluoridedimethanol complex
Boron trifluoridedimethanol complex
Formel: BF₃·2CH₃OH
MW: 131,89 g/mol
Flash punkt: 29°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00071635
CAS-nummer: 2802-68-8
EINECS: 220-543-9
FN: 2920
ADR: 8,II
Merck Indeks: 14,01349
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Concentration (Gravimetric Method) 49.0 to 54.0 w/w%