Bis(4-chlorobutyl)ether ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4,4'-Dichlorodibutyl Ether, 4,4'-Dichlorobutyl Ether, 4-Chlorobutyl Ether
B0929-25ML B0929-500ML
TCIAB0929-25MLEA 700 NOK
TCIAB0929-25ML TCIAB0929-500ML
Bis(4-chlorobutyl)ether ≥98.0% (by GC)
Bis(4-chlorobutyl)ether
Formel: C₈H₁₆Cl₂O
MW: 199,12 g/mol
Kokepunkt: 132°C
MDL nummer: MFCD00019006
CAS-nummer: 6334-96-9
EINECS: 228-713-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %