N-Butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Butanol, 4-(butylnitrosoamino)-, N-Butyl-N-nitroso-4-aminobutanol, N-Butyl-N-butan-4-ol-nitrosamine, BBN
B0938-25G B0938-5G
TCIAB0938-25GEA 4525 NOK
TCIAB0938-25G TCIAB0938-5G
N-Butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine ≥90.0% (by GC)
N-Butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine
Formel: C₈H₁₈N₂O₂
MW: 174,24 g/mol
Kokepunkt: 167°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00059008
CAS-nummer: 3817-11-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %