N,N-Bis(2-cyanoethyl)formamide ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: N-Formylimino-3,3'-dipropionitrile
B0977-25G B0977-5G
TCIAB0977-25GEA 2300 NOK
TCIAB0977-25G TCIAB0977-5G
N,N-Bis(2-cyanoethyl)formamide ≥90.0% (by GC)
N,N-Bis(2-cyanoethyl)formamide
Formel: C₇H₉N₃O
MW: 151,17 g/mol
Kokepunkt: 122°C
MDL nummer: MFCD00040894
CAS-nummer: 3445-84-9
EINECS: 222-362-0
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %