2-(tert-Butoxycarbonylthio)-4,6-dimethylpyrimidine ≥98.0% (by titrimetric analysis) BOC agent for peptides synthesis
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-Boc-thio-4,6-dimethylpyrimidine, O-tert-Butyl S-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) carbonothioate
B1089-25G B1089-5G
TCIAB1089-25GEA 1350 NOK
TCIAB1089-25G TCIAB1089-5G
2-(tert-Butoxycarbonylthio)-4,6-dimethylpyrimidine ≥98.0% (by titrimetric analysis) BOC agent for peptides synthesis
2-(tert-Butoxycarbonylthio)-4,6-dimethylpyrimidine
Formel: C₁₁H₁₆N₂O₂S
MW: 240,32 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00006080
CAS-nummer: 41840-28-2
EINECS: 255-562-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C