1,4-Butanediolbis(3-aminopropyl)ether ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 4,9-Dioxa-1,12-dodecanediamine, 1,4-Bis(3-aminopropoxy)butane
B1201-25ML B1201-500ML
TCIAB1201-25MLEA 260 NOK
TCIAB1201-25ML TCIAB1201-500ML
1,4-Butanediolbis(3-aminopropyl)ether ≥98.0% (by GC)
1,4-Butanediolbis(3-aminopropyl)ether
Formel: C₁₀H₂₄N₂O₂
MW: 204,31 g/mol
Kokepunkt: 136°C
Flash punkt: 159°C
MDL nummer: MFCD00009802
CAS-nummer: 7300-34-7
EINECS: 230-745-9
FN: 2735
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %