1-Butyl-2-pyrrolidone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: N-Butyl-2-azacyclopentanone, 1-Butylpyrrolidin-2-one
B1254-25ML B1254-5ML
TCIAB1254-25MLEA 2400 NOK
TCIAB1254-25ML TCIAB1254-5ML
1-Butyl-2-pyrrolidone ≥98.0% (by GC)
1-Butyl-2-pyrrolidone
Formel: C₈H₁₅NO
MW: 141,21 g/mol
Kokepunkt: 137°C
MDL nummer: MFCD00020876
CAS-nummer: 3470-98-2
EINECS: 222-437-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %